Learn More
Hanna Instruments™ Termómetros de termopar de tipo K resistentes al agua
El termómetro digital resistente al agua ofrece mediciones de temperatura de alta precisión mediante una amplia variedad de sondas intercambiables.
Marca: Hanna Instruments™ HI935005
Detalles adicionales : Peso : 0.47700kg
Descripción
- El termómetro de termopar de tipo K es un termómetro digital resistente al agua que se puede utilizar con una amplia variedad de sondas de tipo K
- Ofrece mediciones de temperatura de alta precisión con una amplia variedad de sondas intercambiables
- Ofrece dos intervalos de medición: de -50,0 a 199,9 °C y de 200 a 1350 °C, que también se puede mostrar en °F. (-58,0 a 399,9°F y 400 a 2462 °F)
- Con una precisión de escala completa de ±0,2 %, es perfectamente adecuado para mediciones de temperatura en el laboratorio o sobre el terreno
Especificaciones
Sí |