Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad combinado K-UB-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
2453.90€ - 3206.50€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 502 mm |
---|---|
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de seguridad combinado |
Altura exterior (métrico) | 601 mm |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Modelo | Peso (métrico) | N.º de puertas | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Peso (métrico) | N.º de puertas | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15914366
|
asecos™
3035800135362 |
K90.060.110.050.UB.ST | 152,50 kg | 1 | 1 |
2453.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15914376
|
asecos™
3037700133847 |
K90.060.140.050.UB.3T | 196,50 kg | 3 | 2 |
3206.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo de apertura de las puertas 93°, interior del armario completamente visible
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)
- Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- Ventilación: Conductos de ventilación integrados aptos para la conexión (DN 50) a un sistema de extracción forzada
equipamiento interior con
- 1 x bandeja, capacidad de carga: 30 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x bandeja perforada, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención, volumen: 17 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cajón extraíble con cubeta en PE, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 11 litros, melamina/PP
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- conformidad CE
Especificaciones
502 mm | |
Acero | |
601 mm | |
Liso con revestimiento en polvo |
Gris claro | |
Armario de seguridad combinado | |
502 mm |