Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad bajo mesa combinados K-UB-90
Para el almacenamiento seguro, separado y ventilado de sustancias peligrosas ligeramente agresivas e inflamables en zonas de trabajo.
Marca:  Asecos™ 3036500133844
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15536865
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Compartimentos de almacenamiento separados con pared divisoria vertical
  • Ventilación uniforme y separada de cada compartimento de almacenamiento a través de un conducto de aire central (DN 75) listo para la conexión a un sistema de escape técnico
  • Encaja perfectamente bajo campanas extractoras y mesas de trabajo para ahorrar espacio
  • De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
  • Aspecto uniforme: sin aspecto visual variado debido al almacenamiento en un armario
  • Se puede suministrar con estantes extraíbles, puertas abatibles y cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Construcción sólida y duradera con cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
  • Fácil de usar y seguro: la puerta y el cajón permanecen abiertos en cualquier posición, el interior del armario se puede ver por completo, acceso a todos los recipientes, apertura de 93° de las puertas batientes
  • Seguro: cajón equipado con cable de tierra que incluye abrazadera de serie, sumidero soldado y sellado, cajones con cierre automático en caso de incendio
  • Ningún uso no autorizado: puerta y cajón bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Móvil: ruedas pivotantes con zócalo disponible opcionalmente para mayor facilidad de movimiento del armario
Especificaciones
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510
Configuración: Puertas de 2 hojas
Con aletas
300 kg
Revestimiento de polvo
Gris claro
Armario de seguridad
1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 10 l; 1 estante extraíble de PP de 25 kg/11 l con sumidero de PE
502 x 1102 x 601 mm
Almacenamiento de sustancias peligrosas ligeramente agresivas e inflamables
2
152,5 kg
Acero
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad bajo mesa combinados K-UB-90 > Puertas de 2 hojas