Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de calicreína
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 5 mg |
Descripción | Blanco a blanquecino |
Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 773,89 |
Solubilidad | Soluble en agua a 1 mg/ml |
Tipo de producto | Inhibidor de calicreína |
Formulario | Sólido |
Clave InChI | OOZYLOMMGMLDHT-BIVGDOEESA-N |
SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(N)=O |
Nombre IUPAC | (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{[(2S)-1-acetylpyrrolidin-2-yl]formamido}-3-phenylpropanamido]-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanamido]-3-hydroxypropanamido]-3-methylbutanamido]pentanediamide |