Learn More
Kanamycin Sulfate, Ultrapure
Código de producto. 15825168 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15825168 25 g Frasco de plástico 25 g
15815168 5 g Frasco de plástico 5 g
2 options
Código de producto. 15825168
Marca: Thermo Scientific J17924.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582.575 g/mol
A selectable marker for cosmid vectors used in transfection of mammalian cells.
Mode of Action: Binds to ribosomal components and inhibits protein synthesis. Kanamycin is inactivated by an aminoglycoside phospho transferase (MW 25,000) in the periplasmic space.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Marcador seleccionable para vectores cósmidos utilizados en la transfección de células de mamíferos.
  • Modo de acción: Se une a los componentes del ribosoma e inhibe la síntesis de proteínas.
  • La kanamicina es inactivada por la aminoglucósido fosfotransferasa (PM 25 000) en el espacio periplásmico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25389-94-0
Fórmula molecular C18H38N4O15S
Peso molecular (g/mol) 582.575
Número MDL MFCD00070253
Clave InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Sinónimo Kanamycin A
PubChem CID 134129479
Nombre IUPAC (2 R, 3 S, 4 S, 5 S, 6 R)-2-(aminometil)-6-[(1 R, 2 S, 3 S, 4 R, 6 S)-4,6-diamino-3-[(2 S, 3 R, 4 S, 5 R, 6 R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kanamycin sulfate
Tipo Kanamycin Sulfate
Forma física Polvo
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.58