missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kappa Light Chain Mouse, Clone: Kap-56, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 3514-MSM7-P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kappa Light Chain | |
Cell Surface, cytoplasmic, secreted | |
Kap-56 | |
Unconjugated | |
IGKC | |
Human lymphocytes stimulated | |
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
Mouse | |
∽22.5kDa | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
3514 | |
IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Kappa Light Chain Mouse, Clone: Kap-56, enQuireBio™ > 100 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido