Learn More
Goma karaya, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Karaya Gum |
| CAS | 9000-36-6 |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Número MDL | MFCD00131251 |
| Cantidad | 500 g |
| Índice Merck | 14,5284 |
| Sinónimo | Gum karaya from sterculia tree; Tragacanth Indian |
| Forma física | Polvo |