Learn More
Electrolito AG Karl Fischer Aqualine™, para valoración por culombimetría Karl Fischer, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Descripción
Solución de anolito no halogenado para uso general en celdas convencionales con diafragma
- Solución de anolito para uso en celdas convencionales con diafragma
- Fuente de electrolito necesaria para la oxidación anódica para análisis culombimétrico
- Contiene metanol como disolvente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aqualine™ Electrolyte AG |
| Nombre de nota | Karl Fischer Reagent |
| Color | Incolora |
| CAS | 111-42-2, 7553-56-2, 108-75-8, 7446-09-5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Número MDL | 3097387 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |