Learn More
Matriz Karl Fischer Aqualine™ K, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ML
Descripción
- Matriz para utilizar junto con Complete 5K (AL2250R-1) para análisis de alto contenido de agua de aldehídos y cetonas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aqualine™ Matrix K |
| Nombre de nota | Karl Fischer Reagent |
| Color | Incolora |
| CAS | 111-76-2, 107-21-1, 5683-33-0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Número MDL | 81734 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |