Learn More
Nordvlies Dispensador de papel higiénico Katrin Inclusive Gigant L
Los dispensadores Katrin Gigant son especialmente adecuados para zonas de uso frecuente.
79.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 356 x 342 x 149 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de toallas de mano |
Tamaño | Grande |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15721077
|
Nordvlies
90083 |
Blanco |
79.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15791087
|
Nordvlies
92162 |
Negro |
79.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Dispensador Gigant para rollos de papel higiénico grandes para uso muy frecuente
- El cierre se puede utilizar con o sin llave
- El rollo de papel higiénico completo se puede utilizar de forma económica con el portarollos integrado
- Fácil arranque de papel en todos los lados y bordes
- No será necesario buscar el extremo del rollo de papel en el interior por la abertura del dispensador
- Los dispensadores Katrin Gigant L son adecuados para rollos gigantes de tamaños L y M
- Nuevo freno de rollo flexible para una mejor dispensación
- Materias primas más representadas en las principales piezas de plástico y cierre: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), PC (policarbonato), POM (polioximetileno)
- Los dispensadores Katrin Inclusive son resistentes a temperaturas altas
- Cumplen la normativa UL94 de seguridad y protección contra incendios (UE)
Especificaciones
Dispensador | |
356 x 342 x 149 mm | |
Dispensación de toallas de mano | |
Grande |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Nordvlies Dispensador de papel higiénico Katrin Inclusive Gigant L