Learn More
BINDER™ KB Cooling Incubator
KB units are able to incubate with precision even when fully loaded, feature a hot-air disinfection routine, and can be programmed for weekend operation with ease.
7400.00€ - 20236.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
Tecnología del sensor de CO2 | IR Sensor |
Tecnología de convección | APT.Line Preheating Chamber Technology |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30238307
![]() |
BINDER™
9020-0471 |
63 L |
7400.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30238369
![]() |
BINDER™
9020-0472 |
127 L |
8166.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30238350
![]() |
BINDER™
9020-0473 |
262 L |
10118.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30238299
![]() |
BINDER™
9020-0474 |
472 L |
12468.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30238261
![]() |
BINDER™
9020-0475 |
727 L |
15841.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30238314
![]() |
BINDER™
9020-0476 |
1070 L |
20236.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Features:
- Temperature range: 0 to 70°C
- Up to 40% lower energy consumption compared to the previous model
- Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
- Cooling with climate-neutral R-600a refrigerant
- Door heating to prevent condensation
- Housing design with HIT technology
- Interior made completely of stainless steel
- Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
- Two racks made of stainless steel
- Large access port with silicone plug
- Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
- Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
- Simple programming of a second set temperature value
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
- Unit self-test for comprehensive status analysis
- Data interfaces include ethernet and USB
Especificaciones
Not Autoclavable | |
IR Sensor | |
Acero inoxidable | |
Not Included | |
De 0 °C a 70 °C | |
208/240 V |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
APT.Line Preheating Chamber Technology | |
2 | |
CEE | |
Incubadora refrigerada |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ KB Cooling Incubator