Learn More
BINDER™ KB PRO Cooling Incubator
GREENER_CHOICE
Cooling incubator with a temperature range of -20 to +100°C and comprehensive programming options that covers a wide range of applications.
11753.00€ - 31171.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tecnología del sensor de CO2 IR Sensor
Tecnología de convección APT.Line Preheating Chamber Technology
Material Acero inoxidable
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
30238347
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
BINDER™
9020-0433
127 L
11753.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30238328
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
BINDER™
9020-0434
262 L
13797.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30238342
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
BINDER™
9020-0435
472 L
16352.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30238214
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
BINDER™
9020-0436
727 L
19929.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30238281
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
BINDER™
9020-0437
1070 L
24528.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30238200
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
BINDER™
9020-0438
1610 L
31171.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Features:
  • Temperature range: -20 to +100°C
  • Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
  • Cooling with climate-neutral R-290 refrigerant
  • Door heating to prevent condensation
  • Adjustable fan speed
  • Housing design with HIT technology
  • Stainless-steel inner chamber
  • Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
  • Two racks with stainless-steel telescopic rails
  • Large access port with silicone plug
  • Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
  • Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Ergonomically adjustable control terminal (for units with a volume of 470 L and above)
  • Signal triangle with light-up status display (for units with a volume of 470 L and above)
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
  • Unit self-test for comprehensive status analysis
  • Data interfaces: Ethernet, USB
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ basic edition
  • Optional light modules for ICH photostability testing (for models 260, 470, 720)
  • Optional LED light modules for plant growth (for models from 260)
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
IR Sensor
Acero inoxidable
0 to 20%
-20°C to +100°C
208/240 V
Acero inoxidable (304/1,4301)
APT.Line Preheating Chamber Technology
2
CEE
Incubadora refrigerada
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BINDER™ KB PRO Cooling Incubator