Learn More
BINDER™ KBF Cámara de clima constante
GREENER_CHOICE
Cámara de clima constante que cumple con todos los requisitos ICH, desde precisión hasta programación y documentación, con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación.
Marca:  BINDER™ 9020-0483
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30238327
  • 33522.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
1610 L
Acero inoxidable
CEE 7/7
De 0 °C a 70 °C
KBF 1610
Acero inoxidable (304/1,4301)
2
10 to 80%
Cámara climática
208/240 V
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BINDER™ KBF Cámara de clima constante > 1610 L