Learn More
BINDER™ Cámara de prueba de humedad KBF LQC 720, 700 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C; humedad relativa (HR): del 10 al 80 %; luz: Iluminación compatible con ICH
Marca: BINDER™ 9020-0334
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de temperatura: De 0 °C a 70 °C
- Intervalo de temperatura con luz: 10 ° a 60 °C
- Rango de humedad: Del 10 al 80 % de HR
- Tres casetes de iluminación posicionables con fuente de luz UV/Vis compatible con ICH
- Control de dosis de luz independiente de UV-A y luz visible con sensores esféricos
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
- Cámara interna de acero inoxidable
- Controlador con programación de segmentos de tiempo
- Puerta interior sellada herméticamente y fabricada con vidrio templado de seguridad
- Tres gradillas de acero inoxidable
- Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierda
- Cuatro ruedas giratorias estables, dos con frenos
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Calentamiento de puerta
Especificaciones
700 l | |
Iluminación compatible con ICH | |
3 | |
Del 10 al 80 % | |
Cámara de prueba de humedad | |
1250 mm | |
1925 mm | |
576 mm | |
220/230 V |
Acero inoxidable | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
De 0 °C a 70 °C | |
576 x 973 x 1250 mm | |
973 mm | |
1250 mm | |
230 V, 50 Hz, 16 A |
Título del producto
BINDER™ Cámara de prueba de humedad KBF LQC 720, 700 l, acero inoxidable > Cámara de prueba de humedad KBF LQC 720
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido