Learn More
BINDER™ Cámara de prueba de humedad KBF P 240, 247 l.
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Escala de temperatura: De 0 °C a + 60 °C; humedad relativa (HR): del 10 al 80 %; luz: Iluminación compatible con ICH
Marca:  BINDER™ 9020-0328
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15699105
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura: De 0 °C a 70 °C
  • Intervalo de temperatura con luz: 10 ° a 60 °C
  • Rango de humedad: Del 10 al 80 % de HR
  • Dos casetes de iluminación posicionables con fuente de luz UV/Vis compatibles con ICH
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Controlador con programación de segmentos de tiempo
  • Puerta interior sellada herméticamente y fabricada con vidrio templado de seguridad
  • Dos gradillas de acero inoxidable
  • Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierda
  • Cuatro ruedas giratorias estables, dos con frenos
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Calentamiento de puerta
Especificaciones
Especificaciones
8.7 cu. ft.
247 l
Iluminación compatible con ICH
2 estándar/7 máx.
Del 10 al 80 %
Cámara climática
485 x 650 x 785 mm
925 mm
1460 mm
230 V, 50 Hz, 16 A
KBF P 240 | Cámaras de clima constante con iluminación de conformidad con ICH
Acero inoxidable
Acero inoxidable
CEE
0°C a 60°C
TFT táctil
36.4 in.
650 mm
785 mm
200/230 V
Videos
  • Binder KBF humidity test chambers
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Binder KBF humidity test chambers
    SDS
    Documentos Certificados
    Ver productos accesorios
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    BINDER™ Cámara de prueba de humedad KBF P 240, 247 l. > Cámara de prueba de humedad KBF P 240