Learn More
BINDER™ Cámara de prueba de humedad KBF P 720, 700 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C; humedad relativa (HR): del 10 al 80 %; luz: Iluminación compatible con ICH
Marca: BINDER™ 9020-0330
Descripción
- Intervalo de temperatura: De 0 °C a 70 °C
- Intervalo de temperatura con luz: 10 ° a 60 °C
- Rango de humedad: Del 10 al 80 % de HR
- Tres casetes de iluminación posicionables con fuente de luz UV/Vis compatible con ICH
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
- Cámara interna de acero inoxidable
- Controlador con programación de segmentos de tiempo
- Puerta interior sellada herméticamente y fabricada con vidrio templado de seguridad
- Tres gradillas de acero inoxidable
- Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierda
- Cuatro ruedas giratorias estables, dos con frenos
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Calentamiento de puerta
Especificaciones
24.7 cu. ft. | |
700 l | |
Iluminación compatible con ICH | |
3 estándar/12 máx. | |
Del 10 al 80 % | |
Cámara de humedad | |
576 x 973 x 1250 mm | |
3.2 ft. | |
973 mm | |
4.1 ft. | |
1250 mm | |
200/230 V |
KBF P 720 | Cámaras de clima constante con iluminación de conformidad con ICH | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
NEMA 5-20P | |
De 0 °C a 70 °C | |
TFT táctil | |
4.1 ft. | |
1250 mm | |
6.3 ft. | |
1925 mm | |
230 V, 50 Hz, 16 A |
Videos
-
Binder KBF humidity test chambers
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.