Learn More
BINDER™ KBF PRO Climate Chamber
A powerful all-rounder among constant climate chambers, equipped with all kinds of sophisticated technology.
21462.00€ - 39858.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
N.º de estantes | 2 |
tipo de tapón | CEE 7/7 |
Humedad relativa | 10 bis 98% |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30238351
![]() |
BINDER™
9020-0439 |
127 L |
21462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30238273
![]() |
BINDER™
9020-0440 |
262 L |
23506.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30238353
![]() |
BINDER™
9020-0441 |
472 L |
26061.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30238298
![]() |
BINDER™
9020-0442 |
727 L |
29127.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30238320
![]() |
BINDER™
9020-0443 |
1070 L |
33215.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30238207
![]() |
BINDER™
9020-0444 |
1610 L |
39858.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Optional light modules are available to turn the KBF PRO into a chamber for ICH photostability testing or plant growth.
Features:
- Temperature range: -20 to +100°C
- Humidity range: 10 to 98% RH
- Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
- Cooling with climate-neutral R-290 refrigerant
- Door heating to prevent condensation
- Adjustable fan speed
- Humidity regulation with capacitive humidity sensor and responsive steam humidification
- Housing design with HIT technology
- Stainless-steel inner chamber
- Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
- Two racks with stainless-steel telescopic rails
- Large access port with silicone plug
- Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
- Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
- Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
- Ergonomically adjustable control terminal (for units with a volume of 470 L and above)
- Signal triangle with light-up status display (for units with a volume of 470 L and above)
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
- Unit self-test for comprehensive status analysis
- Data interfaces: Ethernet, USB
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ basic edition
- Optional light modules for ICH photostability testing (for models 260, 470, 720)
- Optional LED light modules for plant growth (for models from 260)
Especificaciones
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
2 | |
10 bis 98% | |
Cámara climática |
Acero inoxidable | |
CEE 7/7 | |
-20°C to +100°C | |
208/240 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ KBF PRO Climate Chamber