Learn More
Mettler Toledo™ Solución de llenado de electrodos KCl 3M
Código de producto. p-8015763 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
250 mL
6 × 250 ml
Tamaño de la unidad:
1500 ml
25 ML
250 ML
Código de producto. 11907781
Marca: Mettler Toledo™ 51343180
Edge
Equipada con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos. La solución de llenado de electrodos Mettler Toledo™ KCl 3M es una solución de electrolitos que permite un rendimiento óptimo de electrodos de pH y selectivos de iones. Este electrolito puente no contiene iones de plata que puedan contaminar las muestras.
Un electrodo es el principal factor en la medición de pH y de iones. Requiere un cuidado y manejo especiales. El electrodo debe permanecer lleno con una solución de electrolitos nueva y limpia. La recarga o sustitución periódicas de la solución de electrolito es necesaria para mantener un buen rendimiento del electrodo.
El electrodo de referencia de un electrodo de pH o de un electrodo de ion selectivo (ISE) se debe recargar únicamente con la solución de electrolito recomendada. El electrolito correcto minimiza los problemas de conexión y proporciona una temperatura y un tiempo de respuesta óptimos.
La solución de cloruro potásico de 3 mol/l es adecuada para la mayoría de aplicaciones.
  • Se utiliza con la mayoría de sensores de pH Mettler Toledo, gracias al sistema de referencia ARGENTHAL™
  • Las semiceldas ISE de la serie DX también pueden usar una solución de puente de electrolito de KCI 3M.
  • No existe riesgo de contaminación de muestras con iones de plata
  • Equipado con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos
  • Disponible en frascos de 25 ml y 250 ml, y en un paquete a granel de 6 unidades de 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Concentración 3 mol/l KCl
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH, sistema de referencia ARGENTHAL™, semiceldas ISE serie DX
Tipo de solución de llenado Electrolito de cloruro de potasio
Trazable por el NIST Sí
Envase Frasco con tapón de llenado especial
Intervalo de pH Neutral
Cantidad 25 ml