Learn More
Estándar de prueba y calibración de 1413 μS/cm a 25 °C, WTW™
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
Descripción
- Patrón de ensayo y calibración de 1413 μS/cm a 25 °C
- Resistencias de prueba y soluciones de calibración para probar los medidores con función de conductividad
- Calibre el sistema desde el dispositivo y la celda de medición de conductividad.
- Seguridad de medición óptima mediante soluciones patrón trazables al PTB/NIST
- Comprobación sencilla del dispositivo mediante resistencias de ensayo de alta precisión
- Kits de ensayo conformes a la farmacopea
Especificaciones
Concentración | 0.01 mol/l |
Cantidad | 50 ml |
Color | Incolora |
Trazabilidad según el NIST | Sí |
La solución contiene | KCL |
Forma física | Líquida |