Learn More
KD Scientific Borosilicate Autoclavable Glass Syringes
323.00€ - 655.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Graduaciones | 5 ml |
Cantidad | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11931017
|
KD Scientific
780879 |
150 ml |
323.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11941017
|
KD Scientific
780880 |
200 ml |
655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Autoclavable• Salida Luer lock reforzada
• Jeringa
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Borosilicate Glass | |
5 ml | |
1/paq. |