Learn More
KD Scientific Legato Syringe Pumps: Racks
For use with Legato Syringe Pumps
975.00€
Especificaciones
Tensión | 0/1 V |
---|---|
Capacidad (métrico) | de 0,5 μL a 140 ml |
Certificaciones/conformidad | CE, UL, CSA, WEE, esquema CB, EU RoHS |
Aplicaciones | Bomba de jeringa Legato |
Exactitud del caudal | ± 0,35% |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11985586
|
KD Scientific
788300 |
Jeringa grande multirack |
975.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11995586
|
KD Scientific
788301 |
Jeringa pequeña multirack |
975.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Accommodates up to ten 0.5 μL to 20 mL syringes or six 30 to 60 mL plastic or glass syringes
Certifications
Marcado CE, listado por UL, CSA, WEE, esquema CB, EU RoHS
Especificaciones
0/1 V | |
CE, UL, CSA, WEE, esquema CB, EU RoHS | |
± 0,35% |
de 0,5 μL a 140 ml | |
Bomba de jeringa Legato |