Learn More
KD Scientific Jeringas de acero inoxidable
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 mL
Tipo de producto:
Jeringa Luer-Lok
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.)
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.)
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.)
Jeringa Swagelok de 3,18 mm (1/8 pulg.)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Elimina los riesgos de rotura de la jeringa de vidrio.
- Compatible con la mayoría de las bombas de jeringa
- Totalmente esterilizable en autoclave para su reutilización
- Adaptable a los accesorios Luer Lock o Swagelok™
- Resistente a la mayoría de los productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Diámetro interior (imperial) | 1-37/100 pulg |
| Diámetro exterior (imperial) | 1-1/5 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 34,7 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 38,1 mm |
| Tipo de producto | Jeringa Luer-Lok |
| Presión máxima | 1500 psi |
| Volumen (métrico) | 100 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba de jeringa |