Learn More
KD Scientific Jeringas de acero inoxidable
Código de producto. 15194174
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 mL
Tipo de producto:
Jeringa Luer-Lok
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.)
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.)
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.)
Jeringa Swagelok de 3,18 mm (1/8 pulg.)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de producto unitSize
15194174 20 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
12867362 2,5 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) 1 PCS
12887362 8 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) 1 PCS
12897362 20 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) 1 PCS
15164174 20 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
15144174 8 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
11951017 20 ml Jeringa Luer-Lok cada uno
11986706 50 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) cada uno
13406038 50 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
15174174 100 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
15104184 50 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
11945596 100 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) cada uno
11971017 100 ml Jeringa Luer-Lok cada uno
15114184 100 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
11961017 50 ml Jeringa Luer-Lok cada uno
17129280 200 mL Jeringa Swagelok de 3,18 mm (1/8 pulg.) cada uno
11905547 200 mL Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
11981017 200 mL Jeringa Luer-Lok cada uno
18 options
Código de producto. 15194174
Marca: KD Scientific 780812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La construcción duradera de haz de electrones que soporta aplicaciones de alta fuerza y alta presión
Elimina los riesgos de rotura de la jeringa de vidrio.
  • Compatible con la mayoría de las bombas de jeringa
  • Totalmente esterilizable en autoclave para su reutilización
  • Adaptable a los accesorios Luer Lock o Swagelok™
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable (316)
Diámetro interior (imperial) 3/4 pulg
Diámetro exterior (imperial) 22/25 pulg
Diámetro interior (métrico) 19 mm
Diámetro exterior (métrico) 22,3 mm
Tipo de producto Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.)
Presión máxima 1500 psi
Volumen (métrico) 20 ml
Para utilizar con (equipo) Bomba de jeringa