Learn More
DWK Life Sciences Pinza KECK™, para esmerilados cónicos, niquelada, KCM
Pinzas KECK™ para esmerilados cónicos para el uso a altas temperaturas.
Marca: DWK Life Sciences 286337405
7.49 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Para aplicaciones a temperaturas muy altas, las abrazaderas para juntas esmeriladas de acero de resorte KECK™ chapadas en níquel son una importante ampliación a las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ hechas de POM (polioximetileno). En comparación con las abrazaderas de cable convencionales, son fáciles y seguras de conectar y son inherentemente estables.
- Fácil y seguro de poner y son dimensionalmente estables
- Buena estabilidad dimensional en comparación con las abrazaderas de cable convencionales
Especificaciones
100 | |
Para uso a temperaturas muy altas | |
NS 19 |
Níquel | |
Para su uso a temperaturas muy altas; fijación de juntas esmeriladas cónicas |