Learn More
DWK Life Sciences Pinza KECK™, para esmerilados cónicos, niquelada, KCM
Pinzas KECK™ para esmerilados cónicos para el uso a altas temperaturas.
Marca:  DWK Life Sciences 286337508
787.70 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15901581
  • 949.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Para aplicaciones a temperaturas muy altas, las abrazaderas para juntas esmeriladas de acero de resorte KECK™ chapadas en níquel son una importante ampliación a las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ hechas de POM (polioximetileno). En comparación con las abrazaderas de cable convencionales, son fáciles y seguras de conectar y son inherentemente estables.
  • Fácil y seguro de poner y son dimensionalmente estables
  • Buena estabilidad dimensional en comparación con las abrazaderas de cable convencionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100
Para uso a temperaturas muy altas
NS 24
Níquel
Para su uso a temperaturas muy altas; fijación de juntas esmeriladas cónicas