Descripción
Las abrazaderas esféricas para juntas esmeriladas KECK™ son una buena alternativa a las abrazaderas esféricas convencionales para junta esmerilada hechas de metal. Son fáciles de poner y quitar. Las buenas propiedades de resorte del material POM evitan que se raye la superficie de vidrio. Una importante contribución a la seguridad en el laboratorio. Los diferentes colores hacen que los tamaños sean fáciles de distinguir entre sí.
- Excelente estabilidad dimensional y buenas propiedades de resorte
- No daña la superficie del vidrio durante la fijación a diferencia de las abrazaderas de alambre convencionales
- Fácil, seguro y rápido de poner y quitar
- Codificación de colores por tamaño
- Alternativa rentable a las pinzas para juntas esmeriladas esféricas convencionales hechas de metal
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 |
| Material | POM |
| Para utilizar con (equipo) | Fijación de las juntas esmeriladas esféricas |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijación de las juntas esmeriladas esféricas |
| Color | Azul oscuro |