Learn More
DWK Life Sciences™ Pinza KECK™ para juntas esféricas, POM, S
Código de producto. 15894688 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul claro
Azul oscuro
Morado
Naranja
Rojo oscuro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
15894688 Azul claro paquete de 100
15884688 Morado paquete de 100
15804698 Azul oscuro paquete de 100
15971581 Rojo oscuro paquete de 100
15814698 Naranja paquete de 100
5 options
Código de producto. 15894688
Marca: DWK Life Sciences™ 286340604
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las juntas esmeriladas esféricas KECK™ garantizan una conexión segura.
Las abrazaderas esféricas para juntas esmeriladas KECK™ son una buena alternativa a las abrazaderas esféricas convencionales para junta esmerilada hechas de metal. Son fáciles de poner y quitar. Las buenas propiedades de resorte del material POM evitan que se raye la superficie de vidrio. Una importante contribución a la seguridad en el laboratorio. Los diferentes colores hacen que los tamaños sean fáciles de distinguir entre sí.
  • Excelente estabilidad dimensional y buenas propiedades de resorte
  • No daña la superficie del vidrio durante la fijación a diferencia de las abrazaderas de alambre convencionales
  • Fácil, seguro y rápido de poner y quitar
  • Codificación de colores por tamaño
  • Alternativa rentable a las pinzas para juntas esmeriladas esféricas convencionales hechas de metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100
Material POM
Para utilizar con (equipo) Fijación de las juntas esmeriladas esféricas
Para utilizar con (aplicación) Fijación de las juntas esmeriladas esféricas
Color Azul claro