Learn More
Ketanserin tartrate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001144
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Selective 5-HT2A antagonist. Also antagonist at 5-HT1D
Selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist; can also be used to discriminate between 5-HT1D and 5-HT1B receptor subtypes.
CAS 83846-83-7
Fórmula molecular C26H30FN3O10
Peso molecular (g/mol) 563.54
Número MDL MFCD00084651,MFCD11864992,MFCD00083392
Clave InChI KJJRKCWDAHTVRL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ketanserin tartrate
PubChem CID 91885469
Nombre IUPAC 2,3-dihydroxybutanedioic acid 3-{2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione hydrate
SMILES O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCN(CCN2C(=O)NC3=CC=CC=C3C2=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketanserin tartrate
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.52
Porcentaje de pureza >97%