Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Marca: Thermo Scientific™ 97003510
132.00 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas. Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
Utilizar con: Instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, incluidos KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime y KingFisher Presto.Especificaciones
Placa y peine | |
Peine de 6 puntas KingFisher Duo Prime y placa de 24 pocillos profundos (12 piezas de 24 placas de pocillos profundos, cada una con 4 peines de puntas; solo para Duo Prime) | |
Solo para su uso con KingFisher Duo Prime | |
48 unidad |
Periodo de garantía limitada: Sujeto a todos los requisitos y exclusiones de garantía establecidos en nuestros Términos y condiciones de venta, este producto cuenta con garantía a partir de la fecha en que enviamos el producto y durante noventa (90) días después. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en la página web asociada a esta declaración.