Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format Código de producto.: 12653116
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format
Código de producto. 12653116 Tienda Thermo Scientific Productos
Placa de 24 pocillos profundos, estéril, KingFisher Duo Prime, Flex y Presto, paquete de 50
Click to view available options
Tipo de producto:
Consumibles de plástico
Peine de 6 puntas y placa de 24 pocillos profundos
Peine de puntas para placas de 24 pocillos profundos y placa
Peine de puntas para placas de 24 pocillos profundos, placa, código de barras
Peine de puntas para placas de 24 pocillos profundos, placa, estéril
Placa de 24 pocillos profundos
Placa de 24 pocillos profundos, con código de barras
Placa de 24 pocillos profundos, con código de barras, estéril
Placa de 24 pocillos profundos, estéril
Para utilizar con (equipo):
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime, Flex y Presto
KingFisher Flex y Presto
Solo para su uso con KingFisher Duo Prime
Solo para uso con KingFisher Apex
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
paquete de 50
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24114
Código de producto. 12653116
Marca: Thermo Scientific™ 95040470
Libertad de expression
Usar código promocional 24076 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24114
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Optimice el rendimiento utilizando los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex™, diseñados específicamente para su uso con estos instrumentos. Los instrumentos KingFisher Flex utilizan plásticos desechables fabricados con polipropileno. Los plásticos (peines de puntas y microplacas) son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Diseño especial que facilita la recuperación excelente de gránulos magnéticos.
Utilizar con: Placas de 24 pocillos profundos Thermo Scientific™ KingFisher™, placas de 96 pocillos profundos Thermo Scientific™ Microtiter™, placas de 96 KingFisher y placas de PCR de faldón completo rígido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Placa de 24 pocillos profundos, estéril
Formato Placa de 24 pocillos profundos
Capacidad 24 muestras
Para utilizar con (equipo) KingFisher Duo Prime, Flex y Presto
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2121810 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha30/10/2024 Código de producto95040470
Número de lote24038C3 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/08/2024 Código de producto95040470
Número de lote24038C2 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/08/2024 Código de producto95040470
Número de lote24053B0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/03/2024 Código de producto95040470
Número de lote24020B0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/02/2024 Código de producto95040470
Promo
Caduca: 2025-12-31
Libertad de expression
Deje que sus genes hablen por sí solos con las Master Mix qPCR diseñadas para la ciencia de alto nivel. Código promocional 24076.
Aplicar promoción y agregar...
Promo
Caduca: 2025-12-31
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
Aplicar promoción y agregar...
Promo
Caduca: 2025-11-21
Compre 3 productos iguales y pague solo 2
Oferta por tiempo limitado en productos esenciales para Life Sciences. Código promocional 24114.
Aplicar promoción y agregar...
Periodo de garantía limitada: Sujeto a todos los requisitos y exclusiones de garantía establecidos en nuestros Términos y condiciones de venta, este producto cuenta con garantía a partir de la fecha en que enviamos el producto y durante noventa (90) días después. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en la página web asociada a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format >