Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Marca:  Thermo Scientific™ 95040470B
168.00 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17140069
  • 224.00€ / paquete de 50
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas. Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
  • Optimice el rendimiento utilizando los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, diseñados específicamente para su uso con estos instrumentos.
  • Los instrumentos KingFisher Flex utilizan plásticos desechables de polipropileno.
  • Los plásticos (peines de puntas y microplacas) son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas.
  • El diseño especial permite una excelente recuperación de los gránulos magnéticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placa de 24 pocillos profundos Kingfisher, con código de barras
KingFisher Apex
50/caja
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitada: Sujeto a todos los requisitos y exclusiones de garantía establecidos en nuestros Términos y condiciones de venta, este producto cuenta con garantía a partir de la fecha en que enviamos el producto y durante noventa (90) días después. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en la página web asociada a esta declaración.