Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de placas
Bloque calefactor
Bloque calefactor de matriz
Cabezal Combi
Cabezal Combi para placas de 24 pocillos
Cabezal para 96 pocillos profundos
Cabezal para PCR de 96 pocillos
Lámpara UV (repuesto)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
KingFisher Apex es un sistema flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automatizado y altamente versátil para la purificación de ADN/ARN, proteínas y células desde prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
- Sistema de purificación de muestras de alto rendimiento y fácil de usar para automatizar la purificación de ADN/ARN, proteínas y células
- Proporciona una purificación versátil y de alta velocidad con resultados reproducibles
- Interfaz fácil de usar con pantalla táctil que permite al usuario controlar todos los detalles de la aplicación y el proceso de purificación
- Software BindIx PC para una mayor comodidad
- Amplia selección de protocolos validados para diferentes tipos de aplicaciones
- Biblioteca en la nube para una rápida recuperación de los protocolos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloque calefactor |
| Formato | 96 |
| Capacidad | 96 muestras |
| Desechables | No |
| Para utilizar con (equipo) | KingFisher Apex |
| Cantidad | 1 unidades |
Título del producto
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido