Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
Código de producto. 16522442 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de placas
Bloque calefactor
Bloque calefactor de matriz
Cabezal Combi
Cabezal Combi para placas de 24 pocillos
Cabezal para 96 pocillos profundos
Cabezal para PCR de 96 pocillos
Lámpara UV (repuesto)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16522442
Marca: Thermo Scientific™ 24075940
Este artículo no se puede devolver. View return policy
KingFisher Apex es el instrumento de preparación de muestras de sobremesa más fácil de usar y versátil del laboratorio para 24 y 96 muestras por ciclo. Extracción uniforme de alto rendimiento de ADN, ARN, proteínas y células con una amplia selección de protocolos de aplicación validados
KingFisher Apex es un sistema flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automatizado y altamente versátil para la purificación de ADN/ARN, proteínas y células desde prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
  • Sistema de purificación de muestras de alto rendimiento y fácil de usar para automatizar la purificación de ADN/ARN, proteínas y células
  • Proporciona una purificación versátil y de alta velocidad con resultados reproducibles
  • Interfaz fácil de usar con pantalla táctil que permite al usuario controlar todos los detalles de la aplicación y el proceso de purificación
  • Software BindIx PC para una mayor comodidad
  • Amplia selección de protocolos validados para diferentes tipos de aplicaciones
  • Biblioteca en la nube para una rápida recuperación de los protocolos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Bloque calefactor
Formato 24 Deep-well Heating Block
Capacidad 24 muestras
Desechables No
Para utilizar con (equipo) KingFisher Apex
Cantidad 1 unidades
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.