Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories Código de producto.: 16582442
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
Código de producto. 16582442 Tienda Thermo Scientific Productos
Cabezal Combi para placas de 24 pocillos, cada uno
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de placas
Bloque calefactor
Bloque calefactor de matriz
Cabezal Combi
Cabezal Combi para placas de 24 pocillos
Cabezal para 96 pocillos profundos
Cabezal para PCR de 96 pocillos
Lámpara UV (repuesto)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16582442
Marca: Thermo Scientific™ 24079940
KingFisher Apex es el instrumento de preparación de muestras de sobremesa más fácil de usar y versátil del laboratorio para 24 y 96 muestras por ciclo. Extracción uniforme de alto rendimiento de ADN, ARN, proteínas y células con una amplia selección de protocolos de aplicación validados
KingFisher Apex es un sistema flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automatizado y altamente versátil para la purificación de ADN/ARN, proteínas y células desde prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
  • Sistema de purificación de muestras de alto rendimiento y fácil de usar para automatizar la purificación de ADN/ARN, proteínas y células
  • Proporciona una purificación versátil y de alta velocidad con resultados reproducibles
  • Interfaz fácil de usar con pantalla táctil que permite al usuario controlar todos los detalles de la aplicación y el proceso de purificación
  • Software BindIx PC para una mayor comodidad
  • Amplia selección de protocolos validados para diferentes tipos de aplicaciones
  • Biblioteca en la nube para una rápida recuperación de los protocolos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal Combi para placas de 24 pocillos
Volumen de procesamiento (métrico) Placa de 24 pocillos profundos de 30 a 5000 μl, tubo de almacenamiento de 24 de 200 a 1000 μl
Formato 24
Capacidad 24 muestras
Para utilizar con (equipo) KingFisher Apex
Varillas magnéticas 24
Tamaño de partículas (métrico) aprox. > 1 μm
Tipo de cabezal magnético 24
Tipos de placas Tubo de almacenamiento 24 DW, 24
Título del producto
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories >