Learn More
VACUUBRAND™ Brida pequeña de aluminio KF DN de 25 mm con boquilla para tubo
Descripción
- Brida de aluminio con boquilla para tubo
- KD FN de 25 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Para tubos con DI de 15 mm |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | KF DN 25 mm |
| Tipo | Brida pequeña |