Learn More
Tocris Bioscience™ Ki 20227
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085532
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 18085532
Marca: Tocris Bioscience™ 4481/10
c-Fms inhibitor; suppresses osteolysis and osteoclast accumulation
Inhibitor of c-Fms tyrosine kinase (M-CSFR, CSF1R) (IC50 values are 2, 12, 217 and 451 nM for c-Fms, VEGFR-2, PDGFRβ and c-Kit respectively). Does not inhibit Flt3, EGFR or c-Src. Suppresses osteoclast differentiation and osteolysis in a rat bone metastasis model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623142-96-1
Fórmula molecular C24H24N4O5S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ki 20227
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.54
Pureza >97%
Peso molecular 480.539