Learn More
KIF20A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | KIF20A |
---|---|
Concentración | 0.19 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16895304
|
Proteintech
15911-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16885304
|
Proteintech
15911-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a glycoprotein expressed on the surface of NK cells, platelets, monocytes and a subset of T cells. It is a member of the Ig-superfamily containing 2 Ig-like domains of the V-set. The protein mediates cellular adhesion of platelets and megakaryocytic cells to vascular endothelial cells. The protein also plays a role in megakaryocytic cell maturation.Especificaciones
KIF20A | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O95235, P97329 | |
10112, 19348, 361308 | |
KIF20A Fusion Protein Ag8700 | |
Primary | |
-20°C | |
KIF20A |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GG10_2, KIF20A, kinesin family member 20A, Kinesin like protein KIF20A, MKLP2, RAB6KIFL, Rabkinesin 6 | |
Kif20a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
KIF20A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech