Learn More
Cytiva Marcador de ADN KiloBase
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Descripción
- Las bandas se tiñen con aproximadamente la misma intensidad, excepto para la banda de 1,0 kb, que es tres veces la intensidad de las otras bandas
- Está formado por 11 bandas fácilmente identificables a 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 y 10,0 kb cuando se ejecutan en un gel de agarosa al 0,8 %
- No diseñado para cuantificar el contenido de ADN en una muestra
- Se suministra a 0,5 μg/°l en tampón TE (pH 8,0) en cantidad suficiente para 100 cargas utilizando 1 °l por carga después de mezclar con colorante de seguimiento
- Para un dimensionamiento rápido y preciso de fragmentos de ADN bicatenario de 500 bp a 10,0 kb en geles de agarosa
No está indicado para su uso en análisis cuantitativos
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0,5 μg/μL |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |
| Formulario | Líquido |
| Formulación | 0,5 μg/μl en tampón TE (pH 8) en cantidad suficiente para 100 cargas utilizando 1 μl por carga después de mezclar con colorante de seguimiento |
| Para utilizar con (aplicación) | Dimensionamiento rápido y preciso de fragmentos de ADN bicatenario de 500 bp a 10 kb en geles de agarosa |
| N.º de bandas | 11 |
| Cantidad | 50 μg |