Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kim-Kap™
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
Marca:  DWK Life Sciences 73664-18
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10257774
  • 211.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
  • Para tubos de cultivo con extremos lisos
  • Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de taponarlo con algodón
  • Polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
Los tapones para instrumental con un D.E. de 38 mm están diseñados para los matraces de cultivo con deflector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Push Cap
Polipropileno
No estéril
Sí
Esterilizable en autoclave
Amarillo
18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Tapones desechables Kim-Kap™ > Para D.E.: 18mm; color: Amarillo