Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kim-Kap™
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
Marca: DWK Life Sciences 73663-16
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
- Para tubos de cultivo con extremos lisos
- Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de taponarlo con algodón
- Polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Los tapones para instrumental con un D.E. de 38 mm están diseñados para los matraces de cultivo con deflector.
Especificaciones
Push Cap | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Sí |
Esterilizable en autoclave | |
Verde | |
Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm |