Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kim-Kap™
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
Marca:  DWK Life Sciences 73660-13
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11758283
  • 61.15€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
  • Para tubos de cultivo con extremos lisos
  • Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de taponarlo con algodón
  • Polipropileno
  • Esterilizables en autoclave
Los tapones para instrumental con un DE de 38 mm están diseñados para los matraces de cultivo con deflector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapón
Polipropileno
No estéril
Esterilizable en autoclave
Natural
Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 13 mm