Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas reutilizables con abertura de herramientas Kimble™ KIMAX-™51 Brand
Código de producto. 11858472
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 ml
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Graduaciones:
0,01 ml
0,1 mL
0.1 ml
Color:
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11858472
Marca: DWK Life Sciences 37034A210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Punta templada con escala marrón permanente fundida en un tubo de calibre uniforme sin grabado
Información de órdenes
Tapones no incluidos.
Compliance
Calibrado para administración/soplado. Diseñado a partir de ASTM™ E 1044.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E1044
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 ml
Longitud (imperial) 11,81 in
Tolerancia ± 0,008 ml
Color Negro
Volumen (métrico) 0,2 ml
Longitud (métrico) 295 mm
Tipo Pipeta serológica