Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas reutilizables con abertura de herramientas Kimble™ KIMAX-™51 Brand
Description
Punta templada con escala marrón permanente fundida en un tubo de calibre uniforme sin grabado
Order Info
Tapones no incluidos.
Compliance
Calibrado para administración/soplado. Diseñado a partir de ASTM™ E 1044.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1044 |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0.1 ml |
| Longitud (imperial) | 15.74 in. |
| Tolerancia | ± 0.1 ml |
| Color | Blanco |
| Volumen (métrico) | 25 mL |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Tipo | Pipeta serológica |