Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas reutilizables con abertura de herramientas Kimble™ KIMAX-™51 Brand
Código de producto. 11878532
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 ml
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Graduaciones:
0,01 ml
0,1 mL
0.1 ml
Color:
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Color unitSize
11878532 1 mL 0,1 mL Rojo paquete de 12
11858472 0,2 ml 0,01 ml Negro paquete de 6
11888472 5 mL 0.1 ml Azul paquete de 12
11878472 25 mL 0.1 ml Blanco paquete de 12
11848472 10 mL 0.1 ml Naranja paquete de 12
5 options
Código de producto. 11878532
Marca: DWK Life Sciences 37034A1110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Punta templada con escala marrón permanente fundida en un tubo de calibre uniforme sin grabado
Información de órdenes
Tapones no incluidos.
Compliance
Calibrado para administración/soplado. Diseñado a partir de ASTM™ E 1044.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 0,02 ml
Certificaciones/conformidad ASTM E1044
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 mL
Longitud (imperial) 13,77 in
Estilo de punta Templado
Tolerancia ± 0,02 ml
Color Rojo
Volumen (métrico) 1 mL
Longitud (métrico) 350 mm
Tipo Pipeta serológica