Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas reutilizables con abertura de herramientas Kimble™ KIMAX-™51 Brand
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 ml
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Graduaciones:
0,01 ml
0,1 mL
0.1 ml
Color:
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
Punta templada con escala marrón permanente fundida en un tubo de calibre uniforme sin grabado
Información de órdenes
Tapones no incluidos.
Compliance
Calibrado para administración/soplado. Diseñado a partir de ASTM™ E 1044.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1044 |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0.1 ml |
| Longitud (imperial) | 13,77 in |
| Tolerancia | ± 0.04 ml |
| Color | Azul |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Tipo | Pipeta serológica |