Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas reutilizables con abertura de herramientas Kimble™ KIMAX-™51 Brand
Descripción
Punta templada con escala marrón permanente fundida en un tubo de calibre uniforme sin grabado
Información de órdenes
Tapones no incluidos.
Compliance
Calibrado para administración/soplado. Diseñado a partir de ASTM™ E 1044.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1044 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 ml |
| Longitud (imperial) | 11,81 in |
| Tolerancia | ± 0,008 ml |
| Color | Negro |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Longitud (métrico) | 295 mm |
| Tipo | Pipeta serológica |