Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Aspirator Bottles with Tubulation
Click to view available options
Capacidad (imperial):
0.25 gal.
Altura (imperial):
7.87 in.
Número de tapón:
6
Descripción
Requires
Tubing
Bottom glass hose-connection outlet is fused to bottle
- With tooled top
- Narrow mouth for rubber stopper
- With white enamel marking spot
Información de órdenes
8.5 oz. (250mL) and 17 oz. (500mL) sizes accept 0.312 in. I.D. (8mm) tubing. 34 oz. (1L) and larger accept 0.375 in. I.D. (9.5mm) flexible tubing.
Compliance
Meet ASTM™ E 438 Type I, Class A requirements.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Capacidad (imperial) | 0.25 gal. |
Diámetro (imperial) | 4.33 in. |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1.06 in. |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 27 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet |
Incluye | Bottom hose outlet, Marking Spot |
Material | Borosilicate Glass |
Número de tapón | 6 |
Boca | Narrow |