Learn More
DWK Life Sciences Columna de cromatografía Brand KIMAX™ Kimble™
Ajuste a prueba de fugas con todas las llaves de paso de PTFE
177.00€ - 262.00€
Especificaciones
Tipo | Columna para cromatografía |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 100 °C |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11837413
|
DWK Life Sciences
17800-11500 |
500 mm | 11 mm | 45 ml | Conjunto de llave de paso de PTFE |
227.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12591467
|
DWK Life Sciences
17800-11300 |
300 mm | 11 mm | 25 ml | Conjunto de llave de paso de PTFE |
177.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11847413
|
DWK Life Sciences
17800-19300 |
300 mm | 19 mm | 80 ml | Conjunto de llave de paso de PTFE |
232.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11877413
|
DWK Life Sciences
17800-22500 |
500 mm | 22 mm | 200 ml | Conjunto de llave de paso de PTFE |
262.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11867413
|
DWK Life Sciences
17800-22300 |
300 mm | 22 mm | 120 ml | Conjunto de llave de paso de PTFE |
229.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- Parte superior reforzada
- Extremo inferior mecanizado
- Se ha añadido junta tórica
- Sellado hermético de líquidos de 0 a 100 °C
Specifications
Columna para cromatografía | |
De 0 a 100 °C | |
Vidrio |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Columna de cromatografía Brand KIMAX™ Kimble™