Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de borosilicato desechables Kimble™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
6 ml
10 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 ml
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16mm
18mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
Descripción
Utilice estos tubos de vidrio para una gran variedad de aplicaciones y procedimientos de lavado de células.
- Tubos de calidad superior con resistentes fondos uniformes y longitudes homogéneas
- Los modelos de 10 x 75 y 12 x 75 mm son adecuados para los procedimientos de lavado de células
- Los tubos están envasados en prácticas bandejas para facilitar su uso en mesas y cajones
- El modelo de 6 x 50 mm se suele llamar tubo Durham
- Las bandejas están envasadas al vacío en una lámina de sellado de plástico con los tubos en constante alineación para ofrecer protección contra roturas y contaminación durante el transporte
- Sin zona de rotulación
- Diseñados a partir de la especificación ASTM E890
- Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Información de órdenes
Los tubos se suministran en casos de 1000, excepto 14-957-96J y 14-957-96K, que se suministran en cajas de 500.
Compliance
Cumple con los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase B |
| Capacidad (métrico) | 6 ml |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Excelente resistencia química contra la lixiviación de sodio |
| Tipo de etiqueta | Ninguno |
| Envase | Bandeja |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Tubo liso |