Learn More
DWK Life Sciences Frascos de almacenamiento/medios KIMAX™ GL 45
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11780209
Click to view available options
Capacidad:
17 oz, 500 ml
33.8 oz, 1000 ml
67,62 oz, 2000 ml
Graduaciones:
De 100 a 400 ml
De 100 a 900 ml
De 400 a 1800 ml
Altura (imperial):
6,9 in
8,8 in
10,3 in
Perfecto para mezclar, almacenar o transportar medios de cultivo, productos químicos o disolventes
Perfect for mixing, storing or transporting culture media, chemicals or solvents
  • Vidrio de borosilicato de tipo 1 esterilizable en autoclave
  • Graduaciones en esmalte blanco permanente y zona de rotulación
  • Diámetro interno de aprox. 30 mm Apertura de rosca GL45
  • Tapón de polipropileno azul sin revestimiento esterilizable en autoclave a 140 °C (284 °F) y anillo de vertido de polipropileno transparente, antigoteo y remplazable incluido.
Información de órdenes
Cap and ring also sold separately; contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 17 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Blanca
Diámetro (imperial) 3,3 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Incluye Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo
Material Vidrio de borosilicato tipo 1
Color del tapón Azul
Graduaciones De 100 a 400 ml
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Forma Round
Altura (métrico) 176 mm
Tipo de producto Media Bottle
Altura (imperial) 6,9 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL 45
Diámetro (métrico) 86 mm
Tipo de tapón Tornillo